3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 406 EUR
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Pto. de fusión: 32…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025413
Núm. CAS: 916420-98-9