3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49339-10G PC49339-5G PC49339-1G
APOSPC49339-10GEA 462 EUR
APOSPC49339-10G APOSPC49339-5G APOSPC49339-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025414
Núm. CAS: 916421-00-6
UN: 3265
ADR: 8,II