1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 533 EUR
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Formula: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
MW: 351,76 g/mol
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172258
Núm. CAS: 303150-23-4