3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49340-1G PC49340-5G
APOSPC49340-1GEA 150 EUR
APOSPC49340-1G APOSPC49340-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025412
Núm. CAS: 916420-96-7
UN: 2735
ADR: 8,III