3-Metoxi-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49341-1G
PC49341-5G
PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA
145
EUR
APOSPC49341-1G
APOSPC49341-5G
APOSPC49341-10G
3-Metoxi-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
3-Metoxi-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula:
C₁₀H₈F₃NO MW: 215.18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025415 Núm. CAS: 916421-02-8 UN: 3276 ADR: 6.1 III |