Ácido (3-metoxi-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 203 EUR
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
Ácido (3-metoxi-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (3-metoxi-5-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025416
Núm. CAS: 916421-04-0