2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 410 EUR
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina 97%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Pto. Ebullición: 102…106 °C
Densidad: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879262
Núm. CAS: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III