(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49351-1G PC49351-5G
APOSPC49351-1GEA 0 EUR
APOSPC49351-1G APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₄FNO₃S
Pto. de fusión: 178…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861147
Núm. CAS: 143062-84-4