Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-4-iodonicotinate
PC49357-250MG PC49357-5G
APOSPC49357-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC49357-250MG APOSPC49357-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate
Formula: C₇H₅FINO₂
MW: 281,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972401
Núm. CAS: 884494-84-2