1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 92.8 EUR
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511276
Núm. CAS: 18931-60-7