3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49371-1G PC49371-250MG PC49371-5G
APOSPC49371-1GEA 30.6 EUR
APOSPC49371-1G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. de fusión: 72…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055140
Núm. CAS: 699-92-3