3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 34.8 EUR
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C7H4FIO
MW: 250,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782055
Núm. CAS: 1003709-57-6