2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49379-1G PC49379-5G PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49379-1G APOSPC49379-5G APOSPC49379-25G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408817
Núm. CAS: 54507-44-7