4-Fluoro-m-anísaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluoro-3-metoxibenzaldehído, 4-Fluoro-3-anísaldehído
PC4939-25G
PC4939-5G
PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA
89.9
EUR
APOSPC4939-25G
APOSPC4939-5G
APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anísaldehído 98%
4-Fluoro-m-anísaldehído
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. de fusión: 58…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143320 Núm. CAS: 128495-46-5 |