1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4941-1G
PC4941-500MG
PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA
405
EUR
APOSPC4941-1G
APOSPC4941-500MG
APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
MW:
354,72 g/mol Pto. de fusión: 158…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00664543 Núm. CAS: 339099-14-8 |