Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 90%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoroacetoacetato de etilo
PC49444-100G
PC49444-1KG
PC49444-500G
APOSPC49444-100GEA
37.7
EUR
APOSPC49444-100G
APOSPC49444-1KG
APOSPC49444-500G
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 90%
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Formula:
C₆H₇F₃O₃ MW: 184,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000424 Núm. CAS: 372-31-6 UN: 3272 ADR: 3,III |