4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 37.7 EUR
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃INO
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052845
Núm. CAS: 97760-98-0