1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butyl Iodide
PC4945-1G PC4945-5G
APOSPC4945-1GEA 29 EUR
APOSPC4945-1G APOSPC4945-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Formula: C₅H₄F₇I
MW: 323,98 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042316
Núm. CAS: 99324-96-6