1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropano
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano
Formula: C₃H₄F₃I
Pto. Ebullición: 80 °C
Densidad: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038531
Núm. CAS: 460-37-7