3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 92.8 EUR
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₄H₂ClF₆I
MW: 326,41 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093304
Núm. CAS: 240122-22-9