5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4950-1G PC4950-500MG
APOSPC4950-1GEA 1060 EUR
APOSPC4950-1G APOSPC4950-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide
Formula: C₁₁H₁₁ClF₃N₅O₂
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202621
Núm. CAS: 251310-32-4