4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 181 EUR
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 135 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102068
Núm. CAS: 657-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III