4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49504-1G PC49504-250MG
APOSPC49504-1GEA 841 EUR
APOSPC49504-1G APOSPC49504-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22041637
Núm. CAS: 1372103-92-8