5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC4951-1G PC4951-500MG
APOSPC4951-1GEA 1060 EUR
APOSPC4951-1G APOSPC4951-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉ClF₃N₃O₃
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202620
Núm. CAS: 251097-82-2