5-Bromo-2-metoxi-3-(trifluorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-metoxi-3-(trifluorometil)piridina
5-Bromo-2-metoxi-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185815
Núm. CAS: 1214377-42-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III