1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 1110 EUR
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. Ebullición: 100 °C/53mmHg
Densidad: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657964
Núm. CAS: 51776-71-7