2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC49531-5G PC49531-25G PC49531-100G
APOSPC49531-5GEA 21.9 EUR
APOSPC49531-5G APOSPC49531-25G APOSPC49531-100G
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657954
Núm. CAS: 81107-97-3