Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49533-1G PC49533-250MG PC49533-5G
APOSPC49533-1GEA 285 EUR
APOSPC49533-1G APOSPC49533-250MG APOSPC49533-5G
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₇FINO₂
MW: 295,05 g/mol
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13176511
Núm. CAS: 1123172-01-9