3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 261 EUR
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 24 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11840989
Núm. CAS: 1135283-18-9