4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49544-1G PC49544-250MG PC49544-5G
APOSPC49544-1GEA 0 EUR
APOSPC49544-1G APOSPC49544-250MG APOSPC49544-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
Pto. de fusión: 73…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226572
Núm. CAS: 52222-73-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III