2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49545-1G PC49545-5G PC49545-10G
APOSPC49545-1GEA 88.6 EUR
APOSPC49545-1G APOSPC49545-5G APOSPC49545-10G
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 66…68 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832391
Núm. CAS: 1017779-75-7
UN: 3265
ADR: 8,II