2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trifluorobenzal fluoride
PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 102 EUR
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Formula: C₇H₃F₅
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698643
Núm. CAS: 1214338-85-8