4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorobenzal fluoride
PC49547-1G PC49547-250MG
APOSPC49547-1GEA 174 EUR
APOSPC49547-1G APOSPC49547-250MG
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Pto. Ebullición: 62…64 °C/62mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698573
Núm. CAS: 1214379-64-2