2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
PC49549-5G PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 226 EUR
APOSPC49549-5G APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Pto. de fusión: 163…168 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09031174
Núm. CAS: 851386-31-7