Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Isopropyl Ester
PC4956-25G
APOSPC4956-25GEA 61.1 EUR
APOSPC4956-25G
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Pto. Ebullición: 42 °C/28mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040990
Núm. CAS: 175230-50-9