1-Cloro-2,6-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4958-5G
PC4958-1G
PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA
21.9
EUR
APOSPC4958-5G
APOSPC4958-1G
APOSPC4958-25G
1-Cloro-2,6-difluorobenceno 98%
1-Cloro-2,6-difluorobenceno
Formula:
C₆H₃ClF₂ Pto. Ebullición: 131 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 34 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142604 Núm. CAS: 38361-37-4 UN: 1993 ADR: 3,III |