(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 183 EUR
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226623
Núm. CAS: 21249-93-4