1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 109 EUR
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220.00 g/mol
Pto. Ebullición: 65…70 °C
Pto. de fusión: 27…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955454
Núm. CAS: 7087-65-2