Trifluoruro de lantano, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 147 EUR
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Trifluoruro de lantano, anhidro 99,9%
Trifluoruro de lantano
Formula: F₃La
MW: 195.9 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: 1493 °C
Densidad: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011073
Núm. CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8