3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Pto. de fusión: 140…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261248
Núm. CAS: 28314-81-0