2-Fluoropropenoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoroacrylic acid
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 111 EUR
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Formula: C₃H₃FO₂
MW: 90,05 g/mol
Pto. de fusión: 51…52 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03424474
Núm. CAS: 430-99-9
UN: 3261
ADR: 8,III