Trifluorometanosulfonato de lantano (III) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
PC4963-5G PC4963-25G PC4963-100G
APOSPC4963-5GEA 68.3 EUR
APOSPC4963-5G APOSPC4963-25G APOSPC4963-100G
Trifluorometanosulfonato de lantano (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de lantano (III)
Formula: C₃F₉LaO₉S₃
MW: 586.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077560
Núm. CAS: 52093-26-2
UN: 3261
ADR: 8 II