4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 218,0000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847049
Núm. CAS: 133541-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III