Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4,5-difluorobenzoate
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,03 g/mol
Pto. de fusión: 28…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458104
Núm. CAS: 878207-28-4