3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49640-10G PC49640-1G PC49640-5G
APOSPC49640-10GEA 331 EUR
APOSPC49640-10G APOSPC49640-1G APOSPC49640-5G
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Formula: C7H2F2N2O2
MW: 184.0998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13193247
Núm. CAS: 1123172-88-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III