Ácido (2-cloro-3-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 56.7 EUR
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
Ácido (2-cloro-3-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Ácido (2-cloro-3-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115992
Núm. CAS: 22902-84-7