2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49655-1G PC49655-5G
APOSPC49655-1GEA 174 EUR
APOSPC49655-1G APOSPC49655-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
MW: 195,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527448
Núm. CAS: 123572-58-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III