2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49666-1G PC49666-5G
APOSPC49666-1GEA 302 EUR
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formula: C₄H₆F₂O
MW: 108,09 g/mol
Pto. Ebullición: 134…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797748
Núm. CAS: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III