Tetrabutylammonium bifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49669-100G PC49669-250G PC49669-25G
APOSPC49669-100GEA 387 EUR
APOSPC49669-100G APOSPC49669-250G APOSPC49669-25G
Tetrabutylammonium bifluoride
Tetrabutylammonium bifluoride
Formula: C₁₆H₃₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077877
Núm. CAS: 23868-34-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II