5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49672-1G PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA 261 EUR
APOSPC49672-1G APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199307
Núm. CAS: 1332392-76-3